MAB80122
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 67
clone 67, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
hMPV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
67, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable