Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
ferret, salamander, human, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neuronen- und Glia-Marker
Es wurde eine Verdünnung im Verhältnis 01:10-1:500 von einer früheren Charge verwendet. Neuronen in Kultur sollten mit 0,1 % Triton X-100 permeabilisiert werden. Alle primären Antikörperverdünnungen sollten mit einfachen Lösungen angefertigt werden, die nur Puffer und primäre Antikörper ohne überschüssige Proteinblocker oder Detergenzien enthalten.
Für Doppelmarkierungsstudien unter Verwendung von monoklonalen Maus-Antikörpern sollten die Antikörperinkubationen sequenziell erfolgen mit MAB377B zuletzt. Der erste monoklonale Maus-Antikörper sollte zuerst mit Anti-Maus-Sekundärantikörper vor der Inkubation mit MAB377B nachgewiesen werden. Bei einer Inkubation mit 1 % Maus-Serum vor der MAB377B-Inkubation kann zu viel Anti-Maus-IgG blockiert werden. Der Nachweis von biotinyliertem monoklonalem NeuN-Antikörper erfolgt mittels Streptavidin. In einigen Fällen kann eine Vorbehandlung des Gewebes mit Avidin erforderlich sein, um überschüssiges Biotin vor der Immunhistochemie zu blockieren (Wood und Warnke, 1981).
Immunhistochemie:
1:200–1:2.000. Der Antikörper funktioniert am besten auf Polyesterwachsschnitten, jedoch auch auf Paraffinschnitten bei einer niedrigeren Arbeitsverdünnung. Der Antikörper funktioniert gut mit Formaldehyd-basierten Fixiermitteln. Citronensäure- und Mikrowellen-Vorbehandlungen wurden erfolgreich (Sarnat, 1998).
Western-Blot-Analyse:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Western-Blot-Analyse verwendet. Erkennt 2-3-Banden im Bereich von 46-48 kDa und möglicherweise eine weitere Bande bei ca. 66 kDa.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
NeuN (Best.-Nr. MAB377B) Färbungsmuster/Morphologie im Kleinhirngewebe der Ratte. Gewebe vorbehandelt mit Citrat, pH 6,0. Diese Antikörper-Charge wurde 1:100 mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt. Die Immunreaktion zeigt sich als Kernfärbung in den Neuronen der Körnerschicht. Beachten Sie bitte, dass im Kern von Purkinje-Zellen kein Signal detektiert wird.
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Rattenkleinhirn
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity human, mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source chicken | biological source guinea pig |
| conjugate biotin conjugate | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate - | conjugate - |
| Gene Information human ... RBFOX3(146713) | Gene Information human ... RBFOX3(146713) | Gene Information mouse ... Rbfox3(52897) | Gene Information human ... RBFOX3(146713) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone A60, monoclonal | clone A60, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB377B | 04053252723803 |