Fortfahren mit
MAB201P
Anti-Kaninchen-Leichtkette der Maus, HRP-Konjugat-Antikörper
Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
HRP Anti-Rabbit, Light Chain Detection Antibody, Rabbit Light Chain Detection
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
30
€ 270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
25 kDa
Antikörpermoleküle bestehen in der Regel aus zwei Immunglobulin-Leichtketten, die kovalent an ein Paar schwerer Ketten gebunden sind. Die Immunglobulin-Leichtketten kommen in zwei Typen vor, die mit den griechischen Buchstaben Kappa und Lambda bezeichnet werden. Die Kappa- und Gamma-Leichtketten sind etwa 250 Aminosäuren lang und haben eine durchschnittliche Masse von etwa 25 kDa. Das Verhältnis von Kappa zu Lambda in der Immunglobulinpopulation ist je nach Spezies unterschiedlich.
Immunogen
Epitop: Leichte Kappa-Kette
Hergestellt aus der Kaninchen-IgG-Leichtkette.
Application
Dieser Anti-Kaninchen-Leichtkette, HRP-Konjugat-Antikörper der Maus ist zur Verwendung in ELISA, WB, IC und IH für den Nachweis von Kaninchen-Leichtketten validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Western-Blot: 1:5.000–1:100.000 mit chromogenen Substraten 1:10.000–1:200.000 mit ECL-Substraten
ELISA: 1:5.000–1:100.000
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000
Immunzytochemie: 1:500–1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert stark mit nativen Primärantikörpern, vor allem mit Kappa-Leichtketten. Er ist nicht für den Nachweis von Lambda-Leichtketten geeignet. Der Antikörper reagiert nicht mit der schweren Kette von Kaninchen-IgG. Der Antikörper wurde im ELISA-Verfahren getestet und adsorbiert, um minimale Kreuzreaktionen mit Immunglobulinen von Rind, Ziege, armenischem Hamster, Pferd, Mensch, Maus, Ratte und Schaf zu gewährleisten.
Minimale Kreuzreaktion mit Rind, Ziege, armenischem Hamster, Pferd, Mensch, Maus, Ratte und Schaf zu gewährleisten.
Physical form
Aufgereinigt aus dem Antiserum durch chromatographische Verfahren. Lyophilisiert in 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6. 15 mg/ml BSA als Stabilisator.
Serum
Preparation Note
Das lyophilisierte Material ist bei 2 °C–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C sechs Wochen lang im Dunkeln stabil. Rekonstituieren Sie das Fläschchen mit destilliertem Wasser (die Zugabe von 0,5 ml Wasser ergibt eine Endkonzentration von 1 mg/ml). Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerol hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. Vor Licht schützen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP200PMAB201BMAB201
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
ascites fluid
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
isotype
IgG1κ
isotype
IgG
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aneta Dobierzewska et al.
PloS one, 11(6), e0157221-e0157221 (2016-06-11)
Preeclampsia (PE), is a serious pregnancy disorder characterized in the early gestation by shallow trophoblast invasion, impaired placental neo-angiogenesis, placental hypoxia and ischemia, which leads to maternal and fetal morbidity and mortality. Here we hypothesized that angiogenic sphingosine kinase-1 (SPHK1)/sphingosine-1-phosphate
Asunción Muñoz-Silvestre et al.
The American journal of pathology, 190(6), 1188-1210 (2020-03-24)
Despite the enormous efforts made to achieve effective tools that fight against Staphylococcus aureus, the results have not been successful. This failure may be due to the absence of truly representative experimental models. To overcome this deficiency, the present work
María Rodríguez-Muñoz et al.
Translational psychiatry, 7(12), 1291-1291 (2017-12-19)
The activity of certain G protein-coupled receptors (GPCRs) and of glutamate N-Methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) is altered in both schizophrenia and depression. Using postmortem prefrontal cortex samples from subjects with schizophrenia or depression, we observed a series of opposite changes in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB201P04053252357008