Merck
MAB1302
Anti-Human-IgG-Antikörper der Maus, Klon HP6017, Fc
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
HP6017, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, RIA, WB
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP6017, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCGR2B(2213)
Immunogen
Epitop: Fc-Fragment
Application
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Nachweis von humanem IgG mit diesem Maus-Antihuman-IgG-Antikörper, Klon HP6017, Fc, validiert für den Einsatz in ELISA, RIA und WB.
Nützlich sowohl als Fang- als auch als Nachweisantikörper für humanes IgG-Fc (Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987).
ELISA
Radioimmunoassay (RIA)
Immunoblotting.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Fc-Fragment von humanem IgG. ELISA-Spezifität: (Hamilton et al., 1987)
humane IgG-Unterklasse 1 100 %
humane IgG-Unterklasse 2 100 %
humane IgG-Unterklasse 3 100 %
humane IgG-Unterklasse 4 100 %
humanes IgG-Pan 100 %
humanes IgG-Fc 100 %
humanes IgG-Fab 0,12 %
Isoelektrische Fokussierung: mittlerer pI 8,0
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 M PB 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid, pH = 7,6.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Ersetzt: CBL102
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c