Merck
IPAKMETEX
Milli-Q
IPAK Meta® Polishing-Modul für Elix® aufbereitetes Wasser
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1.
Synonym(e):
IPAK Meta Aufbereitungsmodul für Elix Wasser
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Aufnahme
feed water nature purified water (Elix®)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses IPAK Meta® Polishing-Modul für Elix® Wasser enthält Jetpore® Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Entfernung von Spurenionen aus dem Elix® Speisewasser.
In Kombination mit einem IPAK Quanta® Wasser-Polishing-Modul für Elix® Wasser (IPAKQUAEX) wird die Herstellung von Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Laboranwendungen möglich.
Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Wir haben untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen unserer Aufbereitungskartuschen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Dieses Produkt hat von einer Optimierung der Harzmischung, der Verpackung und des End-of-Life-Managements profitiert. Daher gilt es als umweltverträglicheres Alternativprodukt in der Kategorie „Reengineered“. Sehen Sie sich die DfS-Scorecard für die neue IPAK-Meta®-Kartusche für Elix®-Wasser an.
Anwendung
  • Für Milli-Q® IQ/EQ 7000 Reinstwasseraufbereitungssysteme, die mit Elix® Wasser gespeist werden
  • Liefert Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Anwendungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
  • 78 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.