HCP-20K
Human C-Peptide RIA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for protein analysis
Qualitätsniveau
Beschreibung
ED<sub>80</sub> = 0.3 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>50</sub> = 1.1 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>20</sub> = 4.1 ± 0.4 ng/mL
analytes available: C-Peptide
0.1-5 ng/mL (standard curve range)
Speziesreaktivität
human
Messbereich Sensitivität
0.1 ng/mL
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
radioactive
Allgemeine Beschreibung
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
7 - Radioactive Substances