Merck
EX0242
Supelco
Ethylacetat
Biosynthesis OmniSolv®
Synonym(e):
Acetic Acid Ethyl Ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
506104
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-500-4
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Verunreinigungen
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤100 ppm Water (H2O)
≤250 ppt Fluorescence (as quinine base)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Löslichkeit
85.3 g/L
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
UV-Absorption
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 263 nm Amax: ≤0.06
λ: 275 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biosynthesis OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 263 nm0.06AU maxUV Abs. at 275 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)100ppm max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup