Alle Fotos(1)
Key Documents
CGEP75TP1
Millipore
Millipore Express® SHF, Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
5 in.
Breite
2.7 in.
Kerngröße
, polysulfone
Filtrationsfläche
0.29 m2
Matrix
Millipore Express® SHF
Porengröße
0.2 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany