Alle Fotos(1)
Key Documents
CDRC4050HG
Milli-Q
Umkehrosmosekartusche
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
2.4 L/min flow rate at 1 bar
Widerstandsfähigkeit
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Verunreinigungen
<10 cfu/mL Bacteria
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<500 ppb
Porengröße
<0.22 μm pore size
Leitfähigkeit
<0.1 μS/cm
Kompatibilität
for use with Elix® Gulfstream
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmosemembran entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Ionen, Partikel, Bakterien und organische Moleküle.
Anwendung
Für Elix® Gulfstream Systeme
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany