ABN325
Anti-SAPAP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
SAP90, PSD-95-associated protein 3, Disks large-associated protein 3, DLGAP3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLGAP1(9229)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SAPAP3 in 15 µg/mL of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable