ABN1456
Anti-IAPP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Amylin, Diabetes associated peptide, DAP, Insulinoma amyloid peptide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IAPP(3375)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IAPP in human pancreas tissue.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1