ABN1379
Anti-TAG-1 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Contactin-2, TAG-1, Axonal glycoprotein TAG-1, Axonin-1, Transient axonal glycoprotein 1, TAX-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cntn2(21367)
rat ... Cntn2(25356)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected a loss of TAG-1 immunoreactivity at the juxtaparanodal (JXP) region of teased sciatic nerves isolated from 4.1B−/− mice lacking the cytoskeletal adapter protein 4.1B (Horresh, I., et al. (2010). J. Neurosci. 30(7):2480–2489).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TAG-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable