ABE416
Anti-SHMT1-Antikörper
from sheep, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Serine hydroxymethyltransferase, cytosolic, SHMT, Glycine hydroxymethyltransferase, Serine methylase, SHMT1
About This Item
Biologische Quelle
sheep
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SHMT1(6470)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Chromatin-Biologie
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SHMT1 als Kopräzipitat mit PCNA in mit pBABE-Puro-SV50-LT transfizierten HeLa-Kernextrakten nach. MacFarlane A.J., et al. (2011). J Biol Chem. 286(51): 44015-22
Qualität
Western-Blot-Analyse: 2,5 µg/ml dieses Antikörpers wies SHMT1 in 10 µg menschlichem Lebergewebelysat nach (20 µL Antikörper zu 5 mg/ml werden mitgeliefert. Bitte zentrifugieren Sie vorsichtig und gehen Sie beim Pipettieren aus dem Röhrchen vorsichtig vor).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Lysat von menschlichem Lebergewebe
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1