ABE2927
Anti-Histone H3 K4M mutant
Größe auswählen
€ 146,00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 146,00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 15.33 kDa
observed mol wt ~18 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
mutation (Lys4Met)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transfected with K4M mutant.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutation.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutant (Courtesy of Dave Allis Lab @ Rockefeller University).
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutant (Courtesy of Dave Allis Lab @ Rockefeller University).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable