Fortfahren mit
ABE1032
Anti-ERp57-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Protein disulfide-isomerase A3, 58 kDa glucose-regulated protein, 58 kDa microsomal protein, p58, Disulfide isomerase ER-60, Endoplasmic reticulum resident protein 57, ER protein 57, ERp57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ERp60
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDIA3(2923)
General description
Das im endoplasmatischen Retikulum ansässige Protein 57 (ERp57) wird auch als Protein-Disulfid-Isomerase A3 (PDIA3), 58 kDa Glukose-reguliertes Protein (GRP58), 58 kDa mikrosomales Protein (p58), Disulfid-Isomerase ER-60 und im endoplasmatischen Retikulum ansässiges Protein 60 (ERp60) bezeichnet. ERp57 katalysiert die Umordnung von -S-S-Bindungen in Proteinen und ist an der Signaltransduktion, dem Kernproteinimport und der Apoptose beteiligt. ERp57 wird in der Geißel- und Kopfregion von Spermien exprimiert.
~57 kDa beobachtet
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen ERp57 entspricht.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies ERp57 in M14-Zelllysaten nach (Chichiarelli, S., et al. (2010). Arch Biochem Biophys. 494(2): 178-183; Chichiarelli, S., et al. (2007). J. Cell Physiol. 210(2): 343-351.).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies ERp57 in NPA-, WRO-, ARO- und NCI-Zelllysaten nach (Prof. F. Altieri, Universität Rom, La Sapienza).
Erkennen Sie ERp57 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper. Der Anti-ERp57-Antikörper ist für die Verwendung im Western Blotting validiert & Chromatin IP (ChIP).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,05 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies ERp57 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1405897HPA003230MABC675
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
UniProt accession no.
P30101
UniProt accession no.
P30101
UniProt accession no.
P30101
UniProt accession no.
P11021
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giuliano Paglia et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
The protein disulfide isomerase A3 (PDIA3) is directly or indirectly involved in various physiopathological processes and participates in cancer initiation, progression and chemosensitivity. However, little is known about its involvement in glioblastoma. To obtain specific information, we performed cellular experiments
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE103204053252927935