Fortfahren mit
8720-OP
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Synonym(e):
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear to haze-free colorless
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8910-OP8820-OP8410-OP
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
color
clear to haze-free colorless
color
haze-free colorless
color
clear colorless
color
clear colorless
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAE Buffer
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c