Fortfahren mit
8.52078
Fmoc-Asp(ODmab)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asp(ODmab)-OH, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
€ 197,25
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.780,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H42N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 197,25
Listenpreis€ 263,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Asp(ODmab)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H42N2O8/c1-23(2)17-31(36-33(42)19-39(3,4)20-34(36)43)40-25-15-13-24(14-16-25)21-48-35(44)18-32(37(45)46)41-38(47)49-22-30-28-11-7-5-9-26(28)27-10-6-8-12-29(27)30/h5-16,23,30,32,40H,17-22H2,1-4H3,(H,41,47)(H,45,46)/t32-/m0/s1
InChI key
FLMMHDDOOIGEPG-YTTGMZPUSA-N
General description
Quasi-orthogonally-protected Asp derivative. For application information, please refer to entry for 852079.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1175
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.530308.520768.52329
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852078002504027269088514
852078000504027269088507
852078000104027269088491
852078999904027269088521