Fortfahren mit
8.41774
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
DL-Carnitine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-309-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 57,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9500745472730920
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841774002504022536666884