Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
bp
448 °C
mp
256-258 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.274 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(c4c(cc2)cccc4)ccc3c1cccc3
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
InChI key
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form crystals | form solid | form solid | form - |
| density 1.274 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| solubility <0.0001 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
218-01-9
218-01-9
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8416900001 | 04022536652122 |
![Benzo[a]pyrene ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/820/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d/640/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d.png)