Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.07
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
226-529-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
75 hPa ( 100 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
139-141 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 25.5 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triisopropyl borate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup