Fortfahren mit
8.40111
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-802-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 40,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
1.018 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCO)CC
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.186828.4185988561
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
180-184 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
-100 °C
mp
-
mp
91-94 °C
mp
−16 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
172.4 °F
flash_point_c
78 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840111002504022536625065