Fortfahren mit
8.22098
Methylstyrene
(mixture of 3- and 4-isomers) stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
Synonym(e):
Methylstyrene, Vinyltoluene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3/4-(CH3)C6H4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
215-292-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.47 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
575 °C
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-5.2 % (v/v)
mp
-77 °C
transition temp
flash point 52 °C
density
0.893 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay 3-methyl styrol (GC, area%): 40.0 - 60.0 % (a/a)
Assay 4-methyl styrol (GC, area%): 40.0 - 60.0 % (a/a)
Sum isomers (GC): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.896 - 0.898
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.06086522864184675
density
0.893 g/cm3 at 25 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
-77 °C
mp
-23 °C
mp
-
mp
−82-−81 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
transition temp
flash point 52 °C
transition temp
flash point 40 °C (DIN 51758)
transition temp
-
transition temp
-
autoignition temp.
575 °C
autoignition temp.
445 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
125.6 °F
flash_point_c
52 °C