Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,50 |
Über diesen Artikel
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Segment
form
crystalline powder (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Molekularbiologie-Qualität
Spezifikationen:
Arsen (As): 0,0005 % max.
Gehalt: 98,0 % min.
Chlorid (Cl): 0,001 % max.
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): 0,001 % max.
Unlösliche Anteile: 0,005 % max.
Eisen (Fe): 0,001 % max.
Feuchtigkeit (H2O): 43-50 %
Stickstoffverbindungen (als N): 0,001 % max.
pH (5 %, Wasser): 8,7–9,3
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Sulfat (SO4): 0,005 % max.
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form crystalline powder (Fine) | form powder | form solid | form powder, crystals or chunks |
| density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white | color - | color - | color - |
| vapor density 4.9 (vs air) | vapor density 4.9 (vs air) | vapor density 4.9 (vs air) | vapor density 4.9 (vs air) |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8210-500GM | 04055977228885 |
| 8240-5KG | 04055977228892 |