Fortfahren mit
8.20964
Di-n-amyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.28
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
211-756-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
186-188 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.7 hPa ( 20 °C)
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.7 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
180 °C
expl. lim.
2.0-8.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
186-188 °C/1013 hPa
mp
-69 °C
transition temp
flash point 57 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.009301.009238.20978
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
mp
-69 °C
mp
−116 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
mp
24-27 °C
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820964025004022536470542