Merck
8.18530
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(OHC)C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-267-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
133 °C/16 hPa
mp
100-103 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
InChI key
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c