Fortfahren mit
8.14359
L-(-)-Homoserine
for synthesis
Synonym(e):
L-(-)-Homoserine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
211-590-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 99,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
mp
203 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0992604668A44509
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
crystalline
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
203 °C
mp
101-106 °C
mp
-
mp
220-225 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814359000104022536412610