Merck
8.10408
N,N-Dimethylhydrazine
Synonym(e):
1,1-Dimethylhydrazine, UDMH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
164 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
249 °C
potency
122 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
2-45 % (v/v)
bp
63-64 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
for synthesis
Application
N,N-Dimethylhydrazine for synthesis. CAS 57-14-7, EC Number 200-316-0, chemical formula (CH₃)₂NNH₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
57-14-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)