Fortfahren mit
8.07059
Diethyloxalat
for synthesis
Synonym(e):
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-464-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
410 °C
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.42-2.67 % (v/v)
bp
182-186 °C
mp
-41 °C
transition temp
flash point 75 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,076–1,079
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyloxalat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807059902504027269213329
807059010004022536393506
807059050004022536393513
807059100004022536393520