Merck
8.05660
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonym(e):
Lithium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6.94
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Segment
form
solid
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt von Li: ≥ 99,0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c