Fortfahren mit
8.03222
Dibutylamine
for synthesis
Synonym(e):
Dibutylamine, N-Butyl-1-butanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,90
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,00
40 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 759,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-921-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
160 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.3 hPa ( 20 °C)
€ 32,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
189 mg/kg LD50, oral (Rat), 770 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
transition temp
flash point 39 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: APPLICATION OF PHASE-TRANSFER CATALYSIS TO THE REACTION OF ACRYLAMIDE WITH DIBUTYLAMINE IN WATER–HEPTANE SYSTEM Description of application: Explores the kinetics of acrylamide and dibutylamine reactions using phase-transfer catalysis, relevant for chemical engineering studies. (GS Simonian, 2014).
  • Paper Title: Kinetic Study of the Acylation Reaction of Dibutylcarbamyl Chloride and Dibutylamine Description of application: Details the kinetics of dibutylcarbamyl chloride and dibutylamine in producing tetrabutylurea, useful in industrial applications. (YB Zhou et al., 2023).
  • Paper Title: Dibutylamine (DBA): A highly efficient catalyst for the synthesis of pyrano pyrimidine derivatives in aqueous media Description of application: Discusses the catalytic role of dibutylamine in synthesizing pharmacologically relevant compounds. (AR Bhat et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.760
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.01539B89000455709
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
bp
160 °C/1013 hPa
bp
76-78 °C/1013 hPa
bp
63 °C (lit.)
bp
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylamine
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.9 °F - closed cup
flash_point_c
40.5 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B