Fortfahren mit
8.02650
Crotonic acid
for synthesis
Synonym(e):
Crotonic acid, β-Methylacrylic acid, 2-Butenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-533-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
€ 42,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.25 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
500 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
185.0-199.5 °C/1013 hPa
mp
70-73 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
bulk density
543 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
InChI key
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.220028.203518.02668
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
mp
70-73 °C
mp
-20 °C
mp
-
mp
-
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
185.0-199.5 °C/1013 hPa
bp
250 °C
bp
-
bp
138-140 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802650100004022536374949
802650010004022536374932