Dokumente
8.01815
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
for synthesis
Synonym(e):
Benzyl bromide, α-Bromotoluene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
202-847-3
Dampfdruck
0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
198 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.437 - 1.440
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.