Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106301
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 88,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
DNA synthesis: suitable, PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Desoxynukleosidtriphosphat (dNTP) dient als Substrat für DNA-Polymerase. Es unterstützt die Synthese von Kopien der Ziel-DNA, indem es jede der vier Basen (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) bereitstellt.
Der10-mM-dNTP-Mix ist eine gebrauchsfertige Zubereitung aus ultrareinem dATP, dCTP, dGTP unddTTP (Mononatriumsalze) in einer Konzentration von jeweils 10 mM in sterilem deionisiertemWasser eines pH-Werts von 7,0.
Der10-mM-dNTP-Mix ist eine gebrauchsfertige Zubereitung aus ultrareinem dATP, dCTP, dGTP unddTTP (Mononatriumsalze) in einer Konzentration von jeweils 10 mM in sterilem deionisiertemWasser eines pH-Werts von 7,0.
Application
10 mmol/l dNTP-Mischung eignet sich zum Synthetisieren von komplementärer DNA (cDNA) aus RNA, die aus Osteosarkomzelllinien extrahiert wurde.
Features and Benefits
- Dieses dNTP-Gemisch ist frei von RNase und DNase
- Geeignet für alle Anwendungen, die reine Desoxynukleotide erfordern, darunter PCR (Polymerase-Kettenreaktion), cDNA-Synthese und Auffüllreaktionen
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71004-3 | 04055977255676 |