Fortfahren mit
539741
PTP1B-Inhibitor
≥95% (HPLC), PTP1B inhibitor, solid
Synonym(e):
PTP1B-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H19Br2N3O7S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
741.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PTP1B-Inhibitor, PTP1B Inhibitor, CAS 765317-72-4, is a cell-permeable, selective, reversible and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC50 = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc5[s]ccn5)c1ccc(cc1)N[S](=O)(=O)c2cc3[o]c(c(c3cc2)C(=O)c4cc(c(c(c4)Br)O)Br)CC
InChI
1S/C26H19Br2N3O7S3/c1-2-21-23(24(32)14-11-19(27)25(33)20(28)12-14)18-8-7-17(13-22(18)38-21)41(36,37)30-15-3-5-16(6-4-15)40(34,35)31-26-29-9-10-39-26/h3-13,30,33H,2H2,1H3,(H,29,31)
InChI key
SXKBTDJJEQQEGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, selektiver, reversibler und nicht-konkurrierender allosterischer Inhibitor von PTP1B (IC50 = 4 µ;M und 8 µ;M für jeweils PTP1B403 und PTP1B298). Bindet an einer neuen von der katalytischen Tasche entfernten Stelle und hemmt die PTP1B-Aktivität durch Verhinderung der Schließung der WPD-Schleife. Auch im InSolution Format erhältlich (Best.-Nr. 539749).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PTP1B403
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 4 µ;M und 8 µ;M für jeweils PTP1B403 und PTP1B298
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Wiesmann, C., et al. 2004. Nat. Struct. Mol. Biol.11, 730.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539749540211540217
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vitor Ferreira et al.
Redox biology, 63, 102741-102741 (2023-05-26)
Olanzapine (OLA), a widely used second-generation antipsychotic (SGA), causes weight gain and metabolic alterations when administered orally to patients. Recently, we demonstrated that, contrarily to the oral treatment which induces weight gain, OLA administered via intraperitoneal (i.p.) in male mice
Hyo Jeong Kim et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 725398-725398 (2021-10-26)
Rett syndrome (RTT) is a severe X-linked dominant neurodevelopmental disorder caused by mutations in the methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2) gene; MeCP2 regulates the expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and increasing BDNF levels ameliorates RTT symptoms. However, the clinical application
Bo Gong et al.
Nature, 631(8020), 415-423 (2024-06-13)
Directed cell migration is driven by the front-back polarization of intracellular signalling1-3. Receptor tyrosine kinases and other inputs activate local signals that trigger membrane protrusions at the front2,4-6. Equally important is a long-range inhibitory mechanism that suppresses signalling at the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539741-5MG04055977194302