Fortfahren mit
491207
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Novobiocin, Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H35N2O11 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
634.61
MDL number:
UNSPSC Code:
51286504
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Novobiocin, Natriumsalz,
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
General description
DNA-Gyrase-Inhibitor, der für die Herstellung von positiv superspiralisierter Plasma-DNA verwendet wird. Hemmt die Retrovirus-RNA-abhängigen DNA-Polymerasen. Ist zudem ein potenter Inhibitor der ADP-Ribosylierung, der das Wildtyp-pMG110-Plasmid aus E. coli eliminiert.
Ein DNA-Gyrase-Inhibitor, der für die Herstellung von positiv superspiralisierter Plasma-DNA verwendet werden kann. Zielt auf die Nukleotid-Bindungsstelle von Gyrase B ab. Zeigt antibakterielle Eigenschaften. Hemmt die Retrovirus-RNA-abhängigen DNA-Polymerasen. Hemmt die LPS-induzierte Produktion von pro-inflammatorischen Zytokinen. Wirkt Berichten zufolge als potenter Inhibitor der ADP-Ribosylierung. Hemmt auch die Proteinsynthese und verändert den Phosphorylierungszustand mehrerer zytosolischer Proteine.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Retrovirus-RNA-abhängige DNA-Polymerasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C 3 Monate lang stabil.
Other Notes
Marcu, M.G., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 242.
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1628N6160525276
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Novobiocin, Natriumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
491207-10GM07790788050818
491207-1GM07790788050825