Wichtige Dokumente
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H20NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.21
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-41 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Identität (NMR): entspricht
Gehalt (Kationen): ≥ 98.0 %
Halogenide (IC): ≤ 0.1 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable