34869-M
Dimethylsulfoxid
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34869
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup