Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
distilled water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives, saures Gliafaserprotein, aus menschlichem Gehirn aufgereinigt Marker für sklerotische Plaque im Hirn und in Hirngliosen. Isoliert aus normalem menschlichem Gehirn. Ein Bestandteil von astroglialen Intermediärfilamenten. Bildet Gliafasern in Astrozyten im Zentralnervensystem und in einigen Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem.
Molekülmasse: 43.000-49.000
Molekülmasse: 43.000-49.000
Physical form
Lyophilisiert aus 16 mM Natriumbicarbonat, pH 8,5.
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg sowie Antikörper gegen HIV-1 und HIV-2, HCV und Syphillis als negativ befunden wurden.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Anderiva, M., et al. 2001. Glia35, 189.
Masood, K., et al. 1993. J. Neurochem. 61, 160.
Liem, R.K., and Hutchison, S.B. 1982. Biochemistry21, 3221.
Dahl, D. 1973. Brain Res.57, 343.
Masood, K., et al. 1993. J. Neurochem. 61, 160.
Liem, R.K., and Hutchison, S.B. 1982. Biochemistry21, 3221.
Dahl, D. 1973. Brain Res.57, 343.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c