Fortfahren mit
343210
FITC-Markierungskit
Synonym(e):
FITC-Antikörper-Markierungskit, FITC-Konjugationskit, Fluoreszenzmarkierungskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Storage temp.:
2-8°C
€ 449,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage temp.
2-8°C
General description
Bietet eine Methode zur schnellen und einfachen Markierung von Antikörpern oder anderen Proteinen mit Fluorescein. Durch eine direkte Markierung des primären Antikörpers entfällt der Bedarf nach einem sekundären Antikörper, was den Hintergrund vermindert und ein insgesamt besseres Signal-Rauschen-Verhältnis ermöglicht. Jedes Kit reicht für mindestens fünf Konjugationen bei Proteinen von 100 µ;g bis 2,5 mg aus.
Biochem/physiol Actions
Das Calbiochem FITC-Markierungskit bietet eine Methode zur schnellen und einfachen Markierung von Antikörpern oder anderen Proteinen mit Fluorescein. FITC-Antikörper-Konjugate eignen sich für zahlreiche Anwendungen wie Durchflusszytometrie und Immunzytochemie. Andere Proteine wie z. B. Steroide können ebenfalls mit FITC markiert werden. Durch eine direkte Markierung des primären Antikörpers entfällt der Bedarf nach einem sekundären Antikörper, was den Hintergrund vermindert und ein insgesamt besseres Signal-Rauschen-Verhältnis ermöglicht.
Preparation Note
Antikörper/Protein-Präparation: 10 ml Carbonatpuffer-Konzentrat zu 990 ml destilliertem Wasser hinzugeben und Antikörper über Nacht im Puffer dialysieren.
Analysis Note
1. Die Absorbanz des FITC-Antikörper-Konjugats auf zwei Wellenlängen ablesen: 280 nm und 495 nm. 1X PBS/0,1%NaN3 als spektrophotometrischen Blank verwenden. Die optimalen Absorbanz-Ablesungen des konjugierten Proteins liegen im Bereich von 0,2 bis 1,2 ABS.
2. Anhand der zwei Absorbanz-Ablesungen das F/P-Molarverhältnis des FITC/Protein-Konjugats gemäß der folgenden Formel berechnen:<;div class="Bio_doc_image">;Abbildung 1: F/P-Molarverhältnis
<;/div>;
3. Zur Ermittlung der Konzentration des FITC-Antikörper-Konjugats werden zwei Formeln verwendet. Wenn für die Konjugation das Protein IgG verwendet wurde, die Konzentration des markierten Antikörpers gemäß der folgenden Formel schätzen:<;div class="Bio_doc_image">;<;p class="title">;Abbildung 2: Konzentration von FITC-IgG
<;/div>;Wenn für die Konjugation nicht das Protein IgG verwendet wurde, die Konzentration des konjugierten Proteins gemäß der folgenden Formel schätzen:<;div class="Bio_doc_image">;Abbildung 3: Konzentration von FITC-Protein
<;/div>;E0,1 % entspricht der A280-Ablesung einer 1 mg/ml-Lösung des unkonjugierten Proteins, gemessen in einer Küvette mit Pfadlänge 1 cm.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Fluorescein (fünf Ampullen), Carbonat-Pufferkonzentrat, DMF-Lösungsmittel, PBS-Pufferkonzentrat und ein Benutzerprotokoll.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MX555S100MX647S100MX680S100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3