Fortfahren mit
341276
Anti-Faktor H Ziege pAb
liquid, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
18
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
availability
not available in Canada
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Radial Immunodiffusion
Ouchterlony (undiluted))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFH(3075)
General description
Anti-Faktor-H, Ziege, polyklonal, erkennt Faktor H im Menschen. Für radiale Immundiffusion und Ouchterlony validiert.
Erkennt Faktor H.
Polyklonaler Ziegen-Antikörper, geliefert als unverdünntes Serum. Erkennt Faktor H.
Immunogen
Aufgereinigter menschlicher Faktor H
Human
Application
Radiale Immundiffusion (siehe Anmerkungen)
Ouchterlony (≥; unverdünnt)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
Unverdünntes Serum.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Dieser Antikörper eignet sich gemäß Berichten auch für die radiale Immundiffusion. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2500260178467341272
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
diluted serum
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CFH(3075)
Gene Information
human ... CFH(3075)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CFB(629)
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martin Ihnatko et al.
Frontiers in medicine, 8, 789972-789972 (2022-01-22)
COVID-19 vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) is a rare complication of adenoviral vector (ChAdOx1 nCoV-19) vaccine administration. It is presented as thrombocytopenia and thrombotic manifestations in various sites, especially in cerebral veins. Pulmonary emboli have been reported rarely. We present a
Federica Bianchi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(11), 12099-12111 (2019-08-24)
The 4 component meningococcus B vaccine (4CMenB) vaccine is the first vaccine containing recombinant proteins licensed for the prevention of invasive meningococcal disease caused by meningococcal serogroup B strains. 4CMenB contains 3 main recombinant proteins, including the Neisseria meningitidis factor
Jingyi Li et al.
Frontiers in immunology, 15, 1368322-1368322 (2024-04-01)
Activation of complement through the alternative pathway (AP) has a key role in the pathogenesis of IgA nephropathy (IgAN). We previously showed, by intraperitoneal injection of Lactobacillus casei cell wall extract (LCWE), C57BL/6 mice develop mild kidney damage in association
Global Trade Item Number
SKUGTIN
341276-1ML04055977215571