Fortfahren mit
324517
4EGI-1
≥98% (sum of two isomers, HPLC), eIF4E inhibitor, solid
Synonym(e):
eIF4E/eIF4G-Interaktions-Inhibitor, 4EGI-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12Cl2N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
eIF4E/eIF4G-Interaktions-Inhibitor, 4EGI-1, The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, also referenced under CAS 315706-13-9, controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
InChI key
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
General description
Eine zellpermeable Hydrazonverbindung, die reversibel den eukaryotischen Translations-Initiationsfaktor 4E (eIF4E, KD = 25 µM) bindet und die Komplexbildung von eIF4E/eIF4G, nicht jedoch eIF4E/4E-BP1, unterbricht. Reguliert gemäß Berichten die Protein-, nicht jedoch mRNA-Werte von c-Myc und Bcl-xL in Jurkat-Zellen herunter (8 Stunden) und führt nach längerer Exposition (24 Stunden, IC50 = ~ 25 µM) zum apoptotischen Zelltod. Auch als 25-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. 324519).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Moerke, N. J., et al. 2007. Cell128, 257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324519217505475956
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
677.1 °F - (calculated)
flash_point_c
358.4 °C - (calculated)