Fortfahren mit
219010-M
Anti-Katalase-pAb aus Kaninchen
liquid, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
Citations:
-
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Katalase, Kaninchen, polyklonal, erkennt die humane und murine ~60-65-kDa-Katalase. Wurde für ELISA, Western Blot und Immunelektrophorese validiert.
Erkennt das ~60–65 kDa-Katalaseprotein.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der durch Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Ionenaustauschchromatografie aufgereinigt wurde. Erkennt das ~60–65-kDa-Katalaseprotein (Molekülmasse des Monomers) unter reduzierenden Bedingungen.
Immunogen
Aufgereinigte humane Erythrozytenkatalase
Application
Indirekter ELISA (1:128)
Immunblot (1:8.000; siehe Anwendungsreferenzen)
Immunelektrophorese (siehe Kommentare)
Paraffinschnitte (siehe Anwendungsreferenzen)
Analysis Note
Positivkontrolle
Erythrozyten
Other Notes
Das 256-kDa-Katalaseprotein ist ein Tetramer aus 4 identischen ~60–65-kDa-Proteinen. Es erzeugt in Immunelektrophorese (IEP) gegen humanes Erythrozytenlysat einen einzelnen Bogen. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219361PC41657012
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219010-1ML04055977202045