Fortfahren mit
205548
Caffeine
≥99% (HPLC), central nervous system stimulant, solid
Synonym(e):
Caffeine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caffeine, Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
description
Merck USA index - 14, 1636
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
chloroform: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant. At higher doses, produces tachycardia and interferes with the uptake and storage of Ca2+ by the sarcoplasmic reticulum in skeletal muscle. Prevents apoptosis and cell cycle effects induced by Camptothecin (Cat. No. 208925 ) and topotecan in HL-60 cells.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Potent central nervous system stimulant
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Zhen, W., and Vaugha, A. T. 1995. Radiat. Res.141, 170.
Howell, L. L. 1993. Cancer Res.54, 4993.
Traganos, F., et al. 1993. Cancer Res.53, 4613.
Zahradnik, I., and Palade, P. 1993. Pflugers Arch. 424, 129.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0750PHR1009C7731
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
crystalline, powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205548-500GM07790788048440