Fortfahren mit
203729
Brefeldin A
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
Synonym(e):
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 83,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
description
Merck USA index - 14, 1369
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
methanol: 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
General description
Blockiert die Translokation von Proteinen aus dem endoplasmatischen Retikulum (ER) in den Golgi-Apparat spezifisch und reversibel ohne die Endozytose oder Lysosomfunktion zu beeinflussen. Inhibitor des HDL-vermittelten Cholesterin-Abflusses. Verursacht den Abbau des Golgi-Komplexes und das Anschwellen des ER in verschiedenen Säugetierzelllinien bei <40 ng/ml. Blocks binding of ADP-ribosylation factor to the Golgi and inhibits the GDP-GTP exchange. Inhibits the activity of BIG1 and BIG2, the guanine-nucleotide exchange proteins for ADP-ribosylation factors. Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 500583).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Blockiert die Translokation von Proteinen aus dem endoplasmatischen Retikulum (ER) in den Golgi-Apparat.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C 2 Monate lang haltbar.
Other Notes
Yamagi, R., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2567.
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
196000208851208925
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline solid
form
film
form
crystalline (powder)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tonke K Raaijmakers et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 8(1) (2020-05-29)
Tumor ablation techniques, like cryoablation, are successfully used in the clinic to treat tumors. The tumor debris remaining in situ after ablation is a major antigen depot, including neoantigens, which are presented by dendritic cells (DCs) in the draining lymph
Daniela Cunha et al.
Cells, 13(11) (2024-06-19)
Basal cell carcinomas (BCCs) and squamous cell carcinomas (SCCs) are high-incidence, non-melanoma skin cancers (NMSCs). The success of immune-targeted therapies in advanced NMSCs led us to anticipate that NMSCs harbored significant populations of tumor-infiltrating lymphocytes with potential anti-tumor activity. The
Shreyasi Maity et al.
Infection and immunity, 91(10), e0026723-e0026723 (2023-09-19)
In view of the antagonism of Wnt5A signaling toward microbial pathogens, we were interested in evaluating the therapeutic potential of recombinant Wnt5A (rWnt5A) in curbing Leishmania donovani infection. Initially, using L. donovani-infected RAW 264.7 and peritoneal macrophages, we demonstrated that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203729-1MG07790788048389