Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
EMPLURA®
Quality Level
parameter
60-80 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
storage temp.
20-25°C
Packaging
1.94522.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petrolether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C