Merck
1.93026
Supelco
Zitronensäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Citric acid
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.12
Beilstein:
782061
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Expl.-Gr.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp (Schmelzpunkt)
153-159 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93026.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93026.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable