Wichtige Dokumente
17-610
Sigma-Aldrich
Magna ChIP® A - Chromatin-Immunpräzipitations-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105331
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
kit of 22 assay(s)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Magna ChIP®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
Allgemeine Beschreibung
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) ist ein wichtiges Verfahren, das es Forschenden ermöglicht, In-vivo-Wechselwirkungen von Proteinen mit genomischer DNA zu analysieren. Mit dieser Methode kann jedes Chromatin-assoziierte oder DNA bindende Protein analysiert werden, sofern ein guter Antikörper gegen das Protein vorhanden ist. Man kann verschiedene Proteine, die in einer bestimmten Region des Genoms lokalisiert sind, oder die genomweite Verteilung eines bestimmten Proteins messen. Eine weitere leistungsstarke Anwendung dieser Methode ist die Analyse von Veränderungen in Histonmodifikationen, die mit Prozessen wie Transkription, Mitose oder DNA-Reparatur korrelieren.
Anwendung
1-Tag-Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Kit mit allen erforderlichen Reagenzien zur Durchführung von 22 einzelnen Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Reaktionen unter Verwendung magnetischer A-Beads.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schneller: Magnetische Protein-A-Beads ermöglichen die Durchführung des gesamten ChIP-Protokolls an nur einem Tag. Alle Reagenzien zum Verarbeiten Ihrer Proben sind enthalten. Sie müssen keine wertvolle Zeit mit ihrer Herstellung vergeuden.
  • Einfacher: Spinsäulen erleichtern die DNA-Aufreinigung und machen sie zuverlässiger - keine unordentlichen Phenol-Chloroform-Extraktionen mehr.
Verpackung
Zwei Packungen mit allen notwendigen Reagenzien zur Durchführung von 22 einzelnen Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Reaktionen. Die mitgelieferten Puffer reichen aus, um Chromatin aus bis zu fünf 15-cm-Platten mit kultivierten Zellen zu erzeugen, wobei jede Platte bis zu 10 Chromatinaufbereitungen erzeugt (variiert je nach Zell- und Assay-Typ).
Komponenten
  • Magnetische Protein-A-Beads
  • ChIP-Verdünnungspuffer
  • Waschpuffer mit geringem Salzgehalt
  • Waschpuffer mit hohem Salzgehalt
  • LiCl-Waschpuffer
  • TE-Puffer
  • Zelllysepuffer
  • Zellkernlysepuffer
  • ChIP-Elutionspuffer (ohne Proteinase K)
  • 10X Glycin
  • 10X PBS
  • Proteaseinhibitor-Cocktail II
  • Proteinase K
  • Spinfilter
  • Sammelröhrchen
  • Bindungsreagens A
  • Waschreagens B
  • Elutionsreagens C
Lagerung und Haltbarkeit
Die Komponenten nach Erhalt bei den auf den Etiketten angegebenen Temperaturen lagern. Bei Lagerung und Verwendung nach Anweisung sind die Kit-Komponenten ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C