Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Fe in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.015 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Die Eisen-Standardlösung eignet sich als Kalibrierstandard zur Bestimmung von Eisen in rumänischem Wein mittels Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie.
Analysis Note
1.000 mg/l Fe in 0,5 mol/l HNO3, hergestellt mit hochreinemFe(NO3)3, HNO3 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen-Standardlösung
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
nwg