Fortfahren mit
1.19507
Natrium-Standardlösung
traceable to SRM from NIST NaNO3 in H2O 1000 mg/l Na Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
pH
7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Konzentration     β (Na): 990–1.010 mg/l
Bestimmungsmethode: alkalimetrische Titration.
(rückführbar auf NIST - SRM 723b)
Genauigkeit der Methode: +/- 2 mg
Other Notes
We now offer a certified reference material alternative for this product that has the same composition and is manufactured under ISO 17034 accreditation.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-Standardlösung
wgk
nwg
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119507050004022536178660