Fortfahren mit
1.19500
Bor-Standardlösung
traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B Certipur®
Synonym(e):
Borsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,60
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 41,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L B in H2O
technique(s)
AAS: suitable
pH
4 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Die Bor-Standardlösung eignet sich als Kalibrierungsstandard zur Bestimmung von Bor in Garnelen durch elektrothermische Atomabsorptionsspektrometrie.
Analysis Note
1.000 mg/l B in H2O, hergestellt mit hochreinemH3BO3 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2664NIST9731.00160
Boric acid NIST® SRM® 973, acidimetric standard
NIST973
Boric acid
Boric acid crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00160
Boric acid
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
grade
-
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
format
single component solution
format
-
format
neat
format
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bor-Standardlösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Soil analysis for boron content using Spectroquant® Boron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Azomethine H and Curcumin methods.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Alternative approaches to correct interferences in the determination of boron in shrimps by electrothermal atomic absorption spectrometry
Pasias I, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 92, 23-28 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119500050004022536178639
119500010004022536676166